Learn More
Azpack Limited™ Mylar™ Halbmillimeter-Polyesterfolien
Artikelnummer. 12765255
Change view
Click to view available options
Menge:
1.000/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12765255 1.000/Packung 1000 Stück
1 options
Artikelnummer. 12765255
Marke: Azpack Limited™ 12765255
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal geeignet für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Schlämmen oder losen Pulvermaterialien in Röntgenprobenhaltern, Tri-Lock-Zellen oder Spektroskopie-Probenbechern. Die Azpack Limited™ Mylar™ Halbmillimeter-Polyesterfolien sind stark, weitgehend resistent gegen aggressive Chemikalien und erleichtern den sicheren Umgang mit Materialien.
  • Polyesterkonstruktion
  • Bei richtiger Positionierung bleibt die Folie straff in den Probenhaltern, was gleichmäßige Röntgenintensitäten, Reproduzierbarkeit und analytische Genauigkeit ermöglicht.
  • Dank der Haftung durch statische Elektrizität kann die Folie gehandhabt werden, während sie an der Unterseite des Trennpapiers klebt.
  • Die Folie kann ohne direkten Kontakt mit dem Expositionsbereich auf dem Probenbecher positioniert werden, was das Risiko einer lokalen Kontamination minimiert.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Schlämmen oder losen Pulvermaterialien in Röntgenprobenhaltern, Tri-Lock-Zellen oder Spektroskopie-Probenbechern
Höhe (metrisch) 102 mm
Länge (metrisch) 102 mm
Material Mylar
Menge 1.000/Packung
Dicke 12,7 μm