Learn More
Myo-Inositol-Hexaacetat, TRC
Artikelnummer. 30397765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397765 1 g -
30392177 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6660001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1254-38-2
Summenformel C18 H24 O12
Molekulargewicht (g/mol) 432.38
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentaacetyloxycyclohexyl) Acetat
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material myo-Inositol Hexaacetate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H24O12/c1-7(19)25-13-14(26-8(2)20)16(28-10(4)22)18(30-12(6)24)17(29-11(5)23)15(13)27-9(3)21/h13-18H,1-6H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-
Formelmasse 432.1268