Learn More
Myo-Inositol, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10723801 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10723801 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10723801
Marke: Fisher Chemical I/0385/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 87-89-8
Schmelzpunkt 220°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H12O6
MDL-Nummer 77932
Menge 100 g
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Fest