Learn More
MYO1E Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16897734 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16897734 20 μL 20 Mikroliter
16887734 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16897734 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 177681AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Myosins are actin-based motor molecules with ATPase activity. Unconventional myosins serve in intracellular movements. Their highly divergent tails are presumed to bind to membranous compartments, which would be moved relative to actin filaments.
Spezifikation
Antigen MYO1E
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MYO1E
Gen-Zugriffsnummer E9Q634, Q12965, Q63356
Gen-Alias HuncM IC, MYO1C, MYO1E, Myosin Ic, myosin IE
Gensymbole MYO1E
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MYO1E Fusion Protein Ag12176
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25484, 4643, 71602
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG