missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Myoglobin Monoclonal antibody specifically detects Myoglobin in Human samples. It is validated for Immunoassay, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Myoglobin |
| Anwendungen | Immunoassay, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 4E2cc |
| Konjugat | Alexa Fluor 532 |
| Verdünnung | Immunoassay, Sandwich ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | MGC13548, myoglobin, PVALB |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Human cardiac myoglobin. |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?