missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myoglobin Antibody (4E2cc), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18460715 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18460715 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18460715

Marke: Novus Biologicals NB6001291AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Myoglobin Monoclonal antibody specifically detects Myoglobin in Human samples. It is validated for Immunoassay, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myoglobin
Anwendungen Immunoassay, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4E2cc
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Immunoassay, Sandwich ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MGC13548, myoglobin, PVALB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Human cardiac myoglobin.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4151
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.