Learn More
Invitrogen™ Myosin 4 Polyclonal Antibody
Artikelnummer. 15663995
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15663995 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 15663995
Marke: Invitrogen™ PA550065
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody detects endogenous levels of total Myosin-4 protein.
Target protein includes a fast myosin isoform expressed in skeletal muscle and has function involved in Muscle contraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Myosin 4
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen MYH4
Gen-Zugriffsnummer Q9Y623
Gen-Alias 2B myosin heavy chain; AI506973; fast myosin heavy chain 2B; LOW QUALITY PROTEIN: myosin-4; MHC; MHC2B; Minimsc; Minmus; MM; MYH1; MYH2B; MYH-2B; myh4; MyHC IIb isoform; myHC-2b; MyHC-IIb; Myhsf; myosin heavy chain; myosin heavy chain 1; myosin heavy chain 2b; myosin heavy chain 2X; myosin heavy chain 4; Myosin heavy chain IIb; myosin heavy chain IIb isoform; myosin heavy chain isoform 2b; myosin heavy chain type IIb; Myosin heavy chain, skeletal muscle; myosin heavy chain, skeletal muscle, fetal; Myosin heavy chain, skeletal muscle, juvenile; myosin, heavy chain 4, skeletal muscle; myosin, heavy polypeptide 4, skeletal muscle; myosin-4; unnamed protein product
Gensymbole MYH4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from C-terminal of human MYH4.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4622
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG