missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myosin 5a Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18756563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18756563 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18756563

Marke: Novus Biologicals NBP192156

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

Myosin 5a Polyclonal specifically detects Myosin 5a in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myosin 5a
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500, Knockdown Validated validation (Barthelemy-Requin et al).
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Dilute myosin heavy chain, non-muscle, GS1myosin, heavy polypeptide kinase, MYH12myosin-12, MYO5, Myosin heavy chain 12, myosin V, myosin VA (heavy chain 12, myoxin), myosin VA (heavy polypeptide 12, myoxin), Myosin-12, myosin-Va, Myoxin, MYR12
Gensymbole MYO5A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QNLQLPPEARIEASLQHEITRLTNENLDLMEQLEKQDKTVRKLKKQLKVFAKKIGELEVGQMENISPGQIIDEPIRPVNIPRKEKDFQGMLEYKKEDEQKLVKNLILELKPRGVAVNLIPG
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4644
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.