missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (CL14619) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26875AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| Myosin heavy chain 11 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35749, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Hypoxia, Stem Cell Markers | |
| 4629 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| CL14619 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur