Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (CL14619) [PE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30305274 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30305274 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30305274
Marke: Novus Biologicals NBP326875PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Myosin heavy chain 11
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14619
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35749, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hypoxia, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4629
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a