missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myosin heavy chain 2 Antibody (TH81 (BGN/04/4481)), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18659749 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18659749 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18659749

Marke: Novus Biologicals NB10065675AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Myosin heavy chain 2 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 2 in Human, Rat, Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myosin heavy chain 2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TH81 (BGN/04/4481)
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias fast 2a myosin heavy chain, MYH2A, MYHas8, MyHC-2A, MyHC-IIa, MYHSA2, myosin heavy chain 2, myosin heavy chain 2a, myosin heavy chain IIa, myosin, heavy chain 2, skeletal muscle, adult, myosin, heavy polypeptide 2, skeletal muscle, adult, myosin-2, skeletal muscle, adult 2, type IIA myosin heavy chain
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Myosin heavy chain from rabbit muscle
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4620
Zielspezies Human, Rat, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.