Learn More
Myosin Light Chain 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 CHF - 410.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Myosin Light Chain 2 |
|---|---|
| Konzentration | 0.22 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16847603
|
Proteintech
10906-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 CHF
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16837603
|
Proteintech
10906-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 CHF
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.Spezifikation
| Myosin Light Chain 2 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human, Zebrafish | |
| P08733, P10916, P51667 | |
| 17906, 363925, 4633, 677750 | |
| Myosin Light Chain 2 Fusion Protein Ag1356 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MYL2 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CMH10, MLC 2, MLC 2v, MLC2, MLC2V, MYL2, Myosin Light Chain 2 | |
| Myl2, myl2b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |