missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Myosin light chain 3 Polyclonal specifically detects Myosin light chain 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Myosin light chain 3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | Cardiac myosin light chain 1, CMH8Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain, CMLC1, light polypeptide 3, alkali; ventricular, skeletal, slow, MLC1SBMyosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1V, myosin light chain 3, myosin, light chain 3, alkali; ventricular, skeletal, slow, VLC1 |
| Gensymbole | MYL3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:AKNKDQGTYEDYVEGLRVFDKEGNGTVMGAEIR |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?