missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myosin light chain 3 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP1-33303

Artikelnummer. 18254080

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.00 €
    594.30 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 34.70 €
    5% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Myosin light chain 3 Polyclonal specifically detects Myosin light chain 3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Myosin light chain 3
Polyclonal
Unconjugated
0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
MYL3
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Myosin Light Chain 3. The exact sequence is proprietary.
Affinity Purified
RUO
4634
Human, Mouse
IgG
Western Blot
0.52mg/mL
Western Blot 1:1000-1:10000
Cardiac myosin light chain 1, CMH8Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain, CMLC1, light polypeptide 3, alkali; ventricular, skeletal, slow, MLC1SBMyosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1V, myosin light chain 3, myosin, light chain 3, alkali; ventricular, skeletal, slow, VLC1
Rabbit
22 kDa
0.1 mL
Primary
Tested in human. Not yet tested in any other species.
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only