missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
myosin X Monoclonal antibody specifically detects myosin X in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | myosin X |
| Anwendungen | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL8994 |
| Konjugat | Alexa Fluor 488 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | FLJ10639, FLJ21066, FLJ22268, KIAA0799FLJ43256, MGC131988, myosin X, myosin-X, Unconventional myosin-10 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9HD67, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?