missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
myosin X Antibody (CL8994) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44189
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
myosin X Monoclonal antibody specifically detects myosin X in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| myosin X | |
| Monoclonal | |
| LYOPH | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL | |
| FLJ10639, FLJ21066, FLJ22268, KIAA0799FLJ43256, MGC131988, myosin X, myosin-X, Unconventional myosin-10 | |
| This antibody was generated using a synthetic peptide of Q9HD67, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 100 μL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 4651 | |
| Human | |
| Purified |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL8994 | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized in 5% Trehalose. | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL. | |
| Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur