missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

myosin X Antibody (CL9032) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30308266 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30308266 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30308266

Marke: Novus Biologicals NBP288928MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

myosin X Monoclonal antibody specifically detects myosin X in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen myosin X
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL9032
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ10639, FLJ21066, FLJ22268, KIAA0799FLJ43256, MGC131988, myosin X, myosin-X, Unconventional myosin-10
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9HD67, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4651
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.