Learn More
Myosmin, 98 %, kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045762
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11302697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11886.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-12-7
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.193
MDL-Nummer MFCD00052019
InChI-Schlüssel DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl
PubChem CID 442649
ChEBI CHEBI:7051
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
SMILES C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myosmine
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Siedepunkt 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 2 % Wasser enthalten
Menge 100 mg
Beilstein 119254
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%