missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myotilin Antibody (OTI3D1), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306484 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306484 100 μL 100 Mikroliter
30306498 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306484

Marke: Novus Biologicals NBP344981100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Myotilin Monoclonal antibody specifically detects Myotilin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myotilin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3D1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias 57 kDa cytoskeletal protein, LGMD1A, limb-girdle muscular dystrophy 1A (autosomal dominant), Myofibrillar titin-like Ig domains protein, myotilin, Titin immunoglobulin domain protein, titin immunoglobulin domain protein (myotilin), TTIDLGMD1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human MYOT (NP_006781) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9499
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.