Learn More
Myotilin Antibody (OTI3D1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44981-30ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306498
  • 256.00 € / 30 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Myotilin Monoclonal antibody specifically detects Myotilin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Myotilin
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI3D1
Western Blot 1:2000
57 kDa cytoskeletal protein, LGMD1A, limb-girdle muscular dystrophy 1A (autosomal dominant), Myofibrillar titin-like Ig domains protein, myotilin, Titin immunoglobulin domain protein, titin immunoglobulin domain protein (myotilin), TTIDLGMD1
Full length human recombinant protein of human MYOT (NP_006781) produced in E.coli.
30 μL
Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
9499
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.