Learn More
Myotilin Antibody (OTI5E11), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306524 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306524 100 μL 100 Mikroliter
30306521 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306524
Marke: Novus Biologicals NBP344982100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Myotilin Monoclonal antibody specifically detects Myotilin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Myotilin
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI5E11
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias 57 kDa cytoskeletal protein, LGMD1A, limb-girdle muscular dystrophy 1A (autosomal dominant), Myofibrillar titin-like Ig domains protein, myotilin, Titin immunoglobulin domain protein, titin immunoglobulin domain protein (myotilin), TTIDLGMD1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombiant protein of human MYOT (NP_006781) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9499
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1