Learn More
Thermo Scientific™ MYP-Agarauswahl
Artikelnummer. p-7000009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
Selektiver MYP-Agar
Herstellungsort:
Deutschland
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Medientyp Herstellungsort Packungsgröße
13215369 10/Pckg. 90mm-Einzelplatte Selektiver MYP-Agar Deutschland 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13215369 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5133A
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zählung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben bei gleichzeitiger ISO7932-Konformität mit einem selektiven Medium, das sich selbst bei den anspruchsvollsten Zellverhältnissen eines Organismus als wirksam erwiesen hat.
Zählen Sie Bacillus cereus in Lebensmittelproben mit einem selektiven und differenziellen Medium mit diagnostischen Merkmalen, die darauf beruhen, dass Bacillus cereus Mannitol nicht verwendet und die meisten Stämme Phospholipase C produzieren können, was zu einem undurchsichtigen Hof um die Kolonien führt. Der Thermo Scientific™ MYP-Selektivagar enthält Polymyxin B, das gramnegative Bakterien hemmt.
Bacillus cereus ist seit den 1950er Jahren als Erreger von Lebensmittelvergiftungen bekannt. Viele frühe Isolierungstechniken, die sich auf Hämolyse und Koloniemorphologie stützten, verwendeten Blutagar, gefolgt von einer Reihe von Nachweistests. MYP-Agar hat sich auch bei sehr geringen Mengen als sehr effektiv zum Nachweis von B. cereus erwiesen. Die Formulierung entspricht der ISO 7932.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität Gemäß CEN ISO/TS 11133-2 getestet. Gemäß ISO 7932
Farbe Rot-Orange, transparent bis leicht lichtundurchlässig
Inhalt und Lagerung 2°bis 12 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Selektiver MYP-Agar
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.