Learn More
IKA™ myPlate Magnetrührer
Artikelnummer. 16110361 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
16110361 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16110361 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025005156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 €
    423.00 € / 1 Stück
    Sparen 30.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
IKA myPlate Magnetrührer mit persönlich austauschbarem Wechselrahmen und anwenderfreundlichen Designs, mit denen Sie es selbst einrichten können.
  • Gerät mit dekorativer Bildvorlage, die einfach durch den praktischen Wechselrahmen ausgetauscht werden kann
  • Ermöglicht die Umwandlung des Magnetrührers in eine Leinwand mit Bildern
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Elektronisch gesteuerter Motor
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 2500 U/min
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,3 in.
Durchmesser (metrisch) 135 mm
Abmessungen (L x B x H) 30 x 152 x 164 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA
Enthält Taster für Geschwindigkeitseinstellung
Motortyp Dreht sich nach links
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Gewicht (metrisch) 0,76 kg