Learn More
MYPN Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607801 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607801 0.02 mL 0.02 Milliliter
18658270 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18607801 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2946870.02ml
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MYPN Polyclonal specifically detects MYPN in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MYPN
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias 145 kDa (MYOP), MYOP145 kDa sarcomeric protein, myopalladin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human MYPN (NP_115967.2). MQDDSIEASTSISQLLRESYLAETRHRGNNERSRAEPSSNPCHFGSPSGAAEGGGGQDDLPDLSAFLSQEELDESVNLARLAINYDPLEKADETQARKRLSPDQMKHSPNLSFEPNFCQDNPRSPTSSKESPQEAKRPQYCSETQSKKVFLNKAADFIEELSSLFKSHSSKRIRPRACKNHKSKLESQNKVMQENSSSFSDLSERRERSSVPIPIPADTRDNEVNHALEQQEAKRREAEQAASEAAGGDT
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84665
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus