Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myristinsäure, 99 %
Artikelnummer. 10509253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10509253 250 g Glasflasche 250 Gramm
10792054 100 g Glasflasche 100 Gramm
10143110 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10509253 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 156962500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40 €
    19.65 € / 250 Gramm
    Sparen 3.75 €
    16% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 544-63-8
Summenformel C14H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.38
MDL-Nummer MFCD00002744
InChI-Schlüssel TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC-Name Tetradecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Myristic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 326.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12CO2H
Menge 250 g
Beilstein 02, 365
Merck Index 15, 6419
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Formelmasse 228.37
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken, Pulver, Brocken oder kristalline Masse
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Myristic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.