Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myristinsäure, 99 %
Artikelnummer. 10792054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10792054
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-63-8
Summenformel C14H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.38
MDL-Nummer MFCD00002744
InChI-Schlüssel TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC-Name Tetradecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myristic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 326.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, 365
Merck Index 15, 6419
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Formelmasse 228.37
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken, Pulver, Brocken oder kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myristic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.