Learn More
Myristische Säure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Myristic Acid |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16) |
| Formelmasse | 228.2089 |