Learn More
Myristicin, TRC
Artikelnummer. 30009493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009493 25 mg 25 Milligramm
30005646 100 mg 100 Milligramm
30010824 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009493 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM88460025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-91-0
Summenformel C11 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
Synonym 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propen-1-yl)-, 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 5-allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Myristicin (6CI), 4-Methoxy-6-(2-propen-1-yl)-1,3-benzodioxole, 5-Allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)benzene, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole, Myristicine
IUPAC-Name 4-Methoxy-6-Prop-2-Enyl-1,3-Benzodioxol
SMILES COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myristicin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
Formelmasse 192.0786
Reinheit (%) >95%