Learn More
Myristyl Gallate, TRC
Artikelnummer. 30471995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471995 10 g 10 Gramm
30470815 1 g 1 Gramm
30465183 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM88504310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18244-73-0
Summenformel C21H34O5
Molekulargewicht (g/mol) 366.49
Synonym Gallic acid, tetradecyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Tetradecanol, gallate (8CI), Tetradecyl gallate, Tetradecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myristyl Gallate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-21(25)17-15-18(22)20(24)19(23)16-17/h15-16,22-24H,2-14H2,1H3
Formelmasse 366.2406