Learn More
Myristyltrimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 17931375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931375 5 g 5 Gramm
30136788 25 g 25 Gramm
30135686 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM8850405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-97-7
Summenformel C17 H38 N . Br
Molekulargewicht (g/mol) 336.39
Synonym 1-Tetradecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, trimethyltetradecyl-, bromide (8CI), Trimethyltetradecylammonium bromide (6CI,7CI), (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, C14TAB, Cetrimide BP, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
IUPAC-Name Trimethyl(tetradecyl)azanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetrimide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 335.2188
Reinheit (%) >95%