Learn More
Myristyltrimethylammoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cetrimide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formelmasse | 335.2188 |
| Reinheit (%) | >95% |