Learn More
MYST3 Antibody (127A) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18604788 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18604788 0.025 mL 0.03 Milliliter
18643579 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18604788
Marke: Novus Biologicals NBP2505160.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MYST3 Monoclonal antibody specifically detects MYST3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MYST3
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 127A
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 2.3.1.48, EC 3.1.26.4, histone acetyltransferase MYST3, KAT6A, MGC167033, MOZMonocytic leukemia zinc finger protein, MYST histone acetyltransferase (monocytic leukemia) 3, MYST-3, runt-related transcription factor binding protein 2, Runt-related transcription factor-binding protein 2, RUNXBP2, Zinc finger protein 220, ZNF220MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen GST-MYST3 (172-321aa) recombinant protein human MYST3
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7994
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG3 κ