Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ PC2 NT AK M D Trockenchemie-Vakuumsystem
Artikelnummer. 15993500 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Stromstärke:
1.8A
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15993500
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Bedienungsanleitung, Netzkabel.
Das Trockenvakuumsystem gewährleistet die wichtigsten Funktionen für die grundlegende Rotationsverdampfung
Dieses durch eine MZ2C NT Chemie-Vakuumpumpe angetriebene System beinhaltet einen Eingangsauffangkolben und einen integrierten Gasballast zur Handhabung von kondensierten Dämpfen sowie eine Bourdon-Vakuummessuhr, mit der der relative Druck abgelesen und Trends angezeigt werden können. Ein Ventil aus Fluorpolymer gewährt eine sichere, manuelle Durchflusskontrolle, um die Pumpgeschwindigkeit dem Dampffluss anzupassen und Unregelmäßigkeiten zu verhindern.
  • Die Pumpen wurden für Leistungsfähigkeit entwickelt. Mit bis zu 40 % höheren Durchflussraten bei arbeitenden Vakuumstufen als bei vergleichbaren Pumpen mit ähnlicher Saugleistungseinstufungen
  • Die Chemie-Membranpumpe besitzt einen Strömungsweg aus Material mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, wie z. B. Köpfe und Membranen aus PTFE
  • Sie ist ebenfalls mit einem Gasballast ausgestattet, um eine konsistente Pumpleistung bei kondensierten Dämpfen mit minimaler Einschränkung des Endvakuums zu liefern
  • Eliminiert das mit Drehschieberpumpen verbundene Beschlagen, Handhaben und Entsorgen von kontaminiertem Öl
  • Typische Wartungsintervalle liegen bei zwischen 10,000 und 15,000 Betriebsstunden. Das bedeutet Jahre bei vielen Anwendungen
  • Zubehör für die Durchflussregelung und Lösungsmittelrückgewinnung bestehen ebenfalls aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Material wie Borosilikatglas für den Auffangkolben
  • Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
  • Saugleistung: 38 l/min (1.4 cfm)
  • Elektrische Anforderungen: 120 V, US-Stecker
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum Without gas ballast - 5.3 Torr; with gas ballast - 9 Torr
PS 0.18 hp
Stromstärke 1.8A
Enthält Bedienungsanleitung, Netzkabel
Motordrehzahl 1500 bis 1800
Zertifizierung/Konformität CE
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil
Modell MZ 2C NT
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 29.5 lb.
Gewicht (metrisch) 13.4 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10°C
Flussrate 38 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 12.32 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 31.3 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 12.2 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 31 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9.56 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 24.3 cm
Pumpentyp Chemical Duty Vacuum Pump
Schutzart Gehäuse IP40
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50°F
Maximaler Druck 16 psi (1.1 bar)
Spannung 230 V