missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MZB1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16868543 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16868543 20 μL 20 Mikroliter
16858543 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16868543

Marke: Proteintech 114541AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MZB1 associates with immunoglobulin M (IgM) heavy and light chains and promotes IgM assembly and secretion. May exert its effect by acting as a molecular chaperone or as an oxidoreductase as it displays a low level of oxidoreductase activity (By similarity). Isoform 2 may be involved in regulation of apoptosis. Helps to diversify peripheral B-cell functions by regulating Ca(2+) stores, antibody secretion and integrin activation.; Acts as a hormone-regulated adipokine/proinflammatory cytokine that is implicated in causing chronic inflammation, affecting cellular expansion and blunting insulin response in adipocytes. May have a role in the onset of insulin resistance.

Spezifikation

Antigen MZB1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.18 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen MZB1
Gen-Zugriffsnummer Q8WU39
Gen-Alias hypothetical protein MGC29506, MZB1, PACAP, pERp1
Gensymbole MZB1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MZB1 Fusion Protein Ag2015
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51237
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.