Learn More
Micronova™ SnapMop™ Flachkopf-Mopp
Alle ansehen Micronova Produkte
Beschreibung
Benötigt
QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Die Micronova MZone™ FlatMop™ bestrahlten Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung in aseptischen Bereichen gemäß ISO 5 bis 9 bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
- Bestrahlte, aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
- Gleitet ohne Befestigungen auf Adapter
- Einfaches Entfernen durch Ziehen an der Micronova Lasche
- Die großzügige Schaumstoff-Inneneinlage ermöglicht ein optimales Einziehen bzw. eine optimale Verweilzeit des Desinfektionsmittels
- Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig im Material eingehüllt
- Erhältlich in verschiedenen Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke
- NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
- Die 9 Zoll (22,86 cm)-Aufsätze sind perfekt geeignet für kleine Bereiche, Durchführungen, Isolatoren und Geräte
- Die 14 Zoll (35,56 cm)- und 18 Zoll (45,72 cm)-Aufsätze sind ideal für Böden, Wände, Decken und schwer zu reinigende Ecken geeignet
- Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) |
| Produkttyp | Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 22,9 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 12,7 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Mehr anzeigen |