Learn More
Micronova™ SnapMop™ Flachkopf-Mopp
Kann gewaschen und autoklaviert werden
455.00 € - 505.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug |
---|---|
Farbe | Weiß |
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beständig gegen | Chemikalien |
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15830510
|
Micronova™
MZSM11-16SIR |
Strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage, PolySorb-Futter, 100 % strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage | 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in.) |
497.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15810510
|
Micronova™
MZSM11-14SIR |
Strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage, PolySorb-Futter, 100 % strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) |
485.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15850510
|
Micronova™
MZSM11-18SIR |
Strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage, PolySorb-Futter, 100 % strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) |
505.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15860510
|
Micronova™
MZSM11-9SIR |
Strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage, PolySorb-Futter, 100 % strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) |
455.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Der Reinraummopp passt auf den Kunststoff- oder Edelstahlrahmen mit 360-Grad Drehgelenk für die Verwendung auf Reinigungsflächen und -geräten in ISO5-9-Bereichen
- Leicht und einfach zu manövrieren auf Böden, Wänden, Decken und in schwer erreichbaren Ecken
- Die Abdeckungen mit einem dünnen Polyurethanschaum-Polyester-Innenraum sind vollständig mit Polyester ummantelt
- Ein Reinigungspad aus Mikrofaser oder MegaTex für mehr Saugfähigkeit und Reinigung auf rauen Oberflächen ist erhältlich
- Erhältlich in verschiedenen Breiten, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum
- Passt auf QPSL, Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen, beide mit drehbarem 360° Gelenk, können aber für eine präzisere, kontrollierte Reinigung in der 180° Position verriegelt werden
- Beständig bei Alkohol, starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
- Erhältlich als nicht sterile und gammabestrahlte Version für aseptische Bereiche und Geräte
- NovaPoly SnapMop
- Glattes Polyester-Strick passt zu herkömmlichen Reinraum-Wischgeweben und sorgt für eine hervorragende Dispergierung des Desinfektionsmittels
- Dickere Schaumstoffschicht hält zusätzliches Desinfektionsmittel und erleichtert das Auswringen
- PolySorb SnapMop
- Diese texturierte Polyesterabdeckung eignet sich hervorragend für die Reinigung und Desinfektion
- Hervorragend dafür geeignet die für Desinfektion notwendige Kontaktzeit zu erreichen
- Mikrofaser-SnapMop
- Das äußerst saugfähige Mikrofaserpolster unterstützt das trockene und nasse Wischen und entfernt überschüssige Flüssigkeiten
- Ideal für Glas-, durchsichtige Kunststoff- und Edelstahloberflächen
li>MegaTex SnapMop - Das saugfähige, texturierte Reinigungspad aus Polyamid-Mischgewebe mit milden abrasiven Eigenschaften erleichtert die Reinigung und hinterlässt eine feine Schicht an Desinfektionslösung
- Gleitet über texturierte Böden
- PolyMesh SnapMop
- Polyestergewebe über Polyester ergibt einen Mopp, der sich ideal für die Reinigung und Desinfektion eignet
Spezifikation
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug | |
Steril | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. |