Learn More
Micronova™ MZone™ FlatMop Abdeckung für Reinräume
Artikelnummer. 13157556 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Texturiertes Polyester, Polysorb
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb
Abmessungen:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
Packungsgröße:
24 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 13157556
Marke: Micronova™ MZSM119NS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Die Micronova MZone™ FlatMop™ Moppbezüge passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Gleitet ohne Befestigungen auf Adapter
  • Einfaches Entfernen durch Ziehen an der Micronova Lasche
  • Die großzügige Schaumstoff-Inneneinlage ermöglicht ein optimales Einziehen bzw. eine optimale Verweilzeit des Desinfektionsmittels
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig im Material eingehüllt
  • Erhältlich in verschiedenen Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 Inch-Bezüge sind perfekt geeignet für kleine Bereiche, Durchführungen, Isolatoren und Geräte
    • Die 14- und 18 Inch-Bezüge sind ideal für Böden, Wände, Decken und schwer zu reinigende Ecken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
Produkttyp Flat Head Mop Cover
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 22,9 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 24/Karton
Pflegeanleitungen Waschanleitung – Artikel kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Wasser- und Trocknertemperatur darf nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) PolySorb Bezug für SnapMop™
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded No
Material Texturiertes Polyester, Polysorb