Learn More
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycinmethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine Methyl Ester |
| CAS | 31954-27-5 |
| Summenformel | C8H15NO4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (tert-Butoxycarbonylamino)acetic Acid Methyl Ester, BOC-glycine Methyl Ester, Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate, Methyl N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycinate, N-(Carbo-tert-butyloxy)glycine Methyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine Methyl Ester, N-Boc-glycine Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-6(10)12-4/h5H2,1-4H3,(H,9,11) |
| SMILES | COC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.21 |
| Formelmasse | 189.1001 |