Learn More
N-1,3,4-Thiadiazol-2-ylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30454673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454673 1 g 1 Gramm
30452510 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3439501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5393-55-5
Summenformel C4 H5 N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 143.17
Synonym N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP)
IUPAC-Name N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamid
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
Formelmasse 143.0153
Reinheit (%) >95%