Learn More
n-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-n-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10214744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10214744 250 mg 250 Milligramm
10796144 1 g 1 Gramm
10726485 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214744 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01646CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 15205-27-3
Summenformel C9H12NO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
MDL-Nummer MFCD04496422
InChI-Schlüssel CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine
PubChem CID 421238
SMILES C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
IUPAC-Name [(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl](methyl)azanium
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%