Learn More
N-[(1,3-Dimethyl-1h-pyrazol-5-yl)methyl]-n-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10654575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10654575 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10654575 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12546DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1, 3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
CAS 852227-87-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H13N3
MDL-Nummer MFCD08700823
Menge 1 g
Synonym n-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl-n-methylamine, 1-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl-n-methylmethanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,n,1,3-trimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methyl methyl amine, n,1,3-trimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methyl methylamine, 1-2,5-dimethyl-3-pyrazolyl-n-methylmethanamine, 1-2,5-dimethylpyrazol-3-yl-n-methyl-methanamine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl methyl amine
InChI-Schlüssel RTTFXSJNRLYKMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC(C)=NN1C
IUPAC-Name [(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl](methyl)amin
Molekulargewicht (g/mol) 139.20
PubChem CID 23005845
Formelmasse 139.2
Reinheit (%) 97%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.