Learn More
N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylaminhydrochlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10780334 250 mg 250 Milligramm
10147842 1 g 1 Gramm
10163164 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780334 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12296CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 849776-43-8
Summenformel C10H12ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 213.72
MDL-Nummer MFCD03306023
InChI-Schlüssel PBEZSHRKTUDPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-benzothien-2-ylmethyl-n-methylamine hydrochloride, 1-benzo b thiophen-2-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-benzothien-2-ylmethyl methylamine hydrochloride, 1-benzothiophen-2-ylmethyl methyl amine hydrochloride, benzo b thiophen-2-ylmethyl-methyl-ammonium chloride, c10h11ns.hcl, benzo b thiophen-2-ylmethyl methylamine, chloride, 1-benzo b thiophen-2-yl ;-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-2-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16956076
SMILES Cl.CNCC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name [(1-Benzothiophen-2-yl)methyl](methyl)aminhydrochlorid
Formelmasse 213.73
Reinheit (%) 97%