Learn More
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide |
| CAS | 971-34-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C19 H22 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Indoramin Hydrochloride Imp. B (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity B, Indoramin Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22N2O/c22-19(17-9-5-2-6-10-17)20-18-11-13-21(14-12-18)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,18H,11-15H2,(H,20,22) |
| SMILES | O=C(NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | N-(1-benzylpiperidin-4-yl)benzamide |
| Mehr anzeigen |