Learn More
N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethansulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30352941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30352941 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC212050250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide
CAS 103472-22-6
Summenformel C7 H14 N2 O3 S
Menge 250 mg
Synonym N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3
SMILES COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N
IUPAC-Name N-(2-Cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 206.263
Formelmasse 206.073