Learn More
N-1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456065 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11456065 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11456065 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215125225
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Ionenpaarungsreagenz für die HPLC und als anionisches Tensid verwendet. N-1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals ist ein Alkylsulfonat mit niedrigem Molekulargewicht. Das anionische Sulfonat-Gegenion ermöglicht die Trennung und Auftrennung von positiven Verbindungen.
Aufgrund seines niedrigen Molekulargewichts bildet Natriumhexansulfonat in Lösung keine Mizellen und besitzt daher keinen CMC-Wert. Dieses Produkt wird für die Ionenpaar-Chromatographie verwendet. Es wird auch bei der Analyse kleiner organischer Verbindungen, pharmazeutischer Produkte und Metaboliten mit Methoden wie der HPLC eingesetzt.
Spezifikation
Form Weiße Flocken
Menge 25 g