Learn More
n-1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423811 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423811 1 g -
17871371 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423811 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215125201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird als Ionenpaarreagenz für HPLC und als anionisches Tensid verwendet. N-1-Hexanesulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, MP Biozedika hat ein geringes Molekulargewicht, das keine Micellen in Lösung bildet.
Sodium hexanesulfonate is utilized in the analysis of small organic compounds, and pharmaceutical products and metabolites by such techniques as HPLC.
  • The anionic sulfonate counterion permits the separation and resolution of positively charged analytes
  • Because of its low molecular weight, it will not form micelles in solution and therefore has no CMC value
  • For ion-pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 2 bis 8 °C
Menge 1 g
Summenformel C6H13NaO3S
MDL-Nummer MFCD00007542
InChI-Schlüssel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumhexan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 188.22