Learn More
N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)acetamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl Fingolimod |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H35NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)14-15-21(16-23,17-24)22-18(2)25/h10-13,23-24H,3-9,14-17H2,1-2H3,(H,22,25) |
| Formelmasse | 349.2617 |
| Reinheit (%) | >95% |