Learn More
N-(10-Aminodecyl)-5-chlor-1-naphthalinsulfonamidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30314677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314677 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6037505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 79127-24-5
Summenformel C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC-Name N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 433.44
Formelmasse 432.1405