Learn More
Macherey-Nagel™ N 11 Aluminiumverschluss
Artikelnummer. 10326701 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Silberfarben
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10326701
Marke: Macherey-Nagel™ 70256
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine Nadelpenetration bei geringeren Handhabungs- und Kontaminationsrisiken. Macherey-Nagel™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit Mittelloch, N11 sind vormontierte, gebrauchsfertige Bördelverschlüsse mit mittelweichem Septum für N11 Chromatographie-Fläschchen mit Bördelrand.
Durch eine vollständig automatisierte Verschlussherstellung mit definierten Parametern werden Variationen des physikalischen und analytischen Zustands der Kappe vermieden. Strenge, analytische Spezifikationen erlauben nur die Verarbeitung von Septummaterial, das die umfassenden, analytischen Tests im Labor besteht. Diese Produkte werden unter strikten Hygienebedingungen hergestellt. Kontrollen während der Herstellung und abschließende Qualitätskontrolluntersuchungen wurden für eine zuverlässige Produktqualität implementiert.
  • Vorgefertigte, gebrauchsfertige Crimpverschlüsse sind eine ökonomische Option
  • Verwendet bei Macherey-Nagel™ N11-Fläschchen mit Crimphals für die Chromatographie  mit einer 11 mm großen Öffnung
  • Bestehend aus robustem, silbernen Aluminium mit Septum im Mittelloch
  • Septum besteht aus natürlichem Gummi, rot-orangefarbenem Butyl und einer farblosen TEF-Membran
  • 100 Kappen sind in einem Beutel aus Polyethylen (PE) verpackt
Spezifikation
Farbe Silberfarben
Material Aluminium, Butyl, Gummi, TEF
Septum Naturkautschuk / Butyl, rot-orange / TEF, farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Enthält Mittelbohrung und Septum
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 1 mm (Härte: 45° Shore A)
Typ Bördelverschluss
Verschlussgröße N11
Zur Verwendung mit (Geräte) N 11 Fläschchen mit Bördelrand