Learn More
N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051347 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051347 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3370.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
CAS 1005450-55-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H20 F3 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenepropanamide, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide
InChI-Formel InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC-Name N-[(1R)-1-Naphthalin-1-ylethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 371.4
Menge 25 mg
Formelmasse 371,1497 g/mol